Tlačiť
Kyselina propiónová ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447231000 447235000
ACRO447231000EA 81.83 EUR
ACRO447231000 ACRO447235000
Kyselina propiónová ACS
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 141 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002756
Číslo CAS: 79-09-4
OSN: 3463
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %