Tlačiť
Manganistan draselný ACS low in mercury
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
447211000 447215000
ACRO447211000EA 40.46 EUR
ACRO447211000 ACRO447215000
Manganistan draselný ACS low in mercury
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
OSN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %