Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 99.5% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
447310010 447312500
ACRO447310010EA 402.73 EUR
ACRO447310010 ACRO447312500
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 99.5% for biochemistry
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149208
Číslo CAS: 10049-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm