Tlačiť
Jodid draselný 99% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447111000 447115000
ACRO447111000EA 109.51 EUR
ACRO447111000 ACRO447115000
Jodid draselný 99% for biochemistry
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Teplota varu: 1330 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 680 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
UV (0.5 M in water)
pH 6.0 to 9.0 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)