Tlačiť
Rhodamine WT 20% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
446970010 446971000
ACRO446970010EA 445.65 EUR
ACRO446970010 ACRO446971000
Rhodamine WT 20% in water
Rhodamine WT
Vzorec: C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅
Hustota: 1,16 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01728973
Číslo CAS: 37299-86-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red Liquid
UV Lambda max 553 to 557 nm
Strength 19.5 to 21 % (dye content)