Tlačiť
Mravenčan sodný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Formic acid sodium salt
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 286 EUR
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Mravenčan sodný ACS
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
Mw: 68.01
Teplota varu: 360 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 258…261 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013101
Číslo CAS: 141-53-7
Merck Index: 13,08694
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %