Tlačiť
broman draselný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446941000 446945000
ACRO446941000EA 56.96 EUR
ACRO446941000 ACRO446945000
broman draselný ACS
broman draselný
Vzorec: KBrO₃
Teplota tavenia: 350 °C
Hustota: 3,27 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011359
Číslo CAS: 7758-01-2
OSN: 1484
ADR: 5.1,II