Tlačiť
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
446930010 446930100
ACRO446930010EA 71.4 EUR
ACRO446930010 ACRO446930100
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
2',7'-Dichlorofluorescein
Vzorec: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Teplota tavenia: 280 °C (rozkl.)
Hustota: 0,79 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005047
Číslo CAS: 76-54-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light orange to red-brown Powder
Suitability (as adsorption indicator) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test