Tlačiť
Lithium-tert-butanolate 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446841000 446848000
446841000.EA 104.69 EUR
446841000. 446848000.
Lithium-tert-butanolate 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lithium-tert-butanolate
Vzorec: C₄H₉LiO
Mw: 80.06
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050479
Číslo CAS: 1907-33-1
OSN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.80 to 1.10 M