Tlačiť
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446740010 446740050
ACRO446740010EA 278.78 EUR
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Teplota varu: 82 °C (,8 mmHg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01691538
Číslo CAS: 77790-61-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %