Tlačiť
Piperidine-2,4-dione 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
446730010 446730050
ACRO446730010EA 212.6 EUR
ACRO446730010 ACRO446730050
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Vzorec: C₅H₇NO₂
Teplota tavenia: 99,1…100.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08704814
Číslo CAS: 50607-30-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure