Tlačiť
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
446710010 446710050
ACRO446710010EA 210.99 EUR
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₉N₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08060982
Číslo CAS: 1904-24-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %