Tlačiť
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446650010 446650050
ACRO446650010EA 177.3 EUR
ACRO446650010 ACRO446650050
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
Teplota varu: 80 °C (200Torr)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226597
Číslo CAS: 154727-51-2
OSN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)