Tlačiť
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
446590010 446590050
ACRO446590010EA 298.03 EUR
ACRO446590010 ACRO446590050
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09751872
Číslo CAS: 154748-49-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure