Tlačiť
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
446540010 446540050
ACRO446540010EA 284.8 EUR
ACRO446540010 ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Vzorec: C₅H₅F₆NO₂
Teplota tavenia: 207…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014349
Číslo CAS: 16063-80-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Assay 96 to 104 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure