Tlačiť
Síran amonný 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
446450050 446450250
ACRO446450050EA 156.22 EUR
ACRO446450050 ACRO446450250
Síran amonný 99%, pure
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Mw: 132.14
Teplota tavenia: 280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %