Tlačiť
Benzonitril for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cyanobenzene, Phenylcyanide
446910010 446911000
ACRO446910010EA 337.27 EUR
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitril for HPLC
Benzonitril
Vzorec: C₇H₅N
Mw: 103.12
Teplota varu: 188…191 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1.01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001770
Číslo CAS: 100-47-0
OSN: 2224
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01098
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %