Tlačiť
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 98+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
446430500 446432500
ACRO446430500EA 39.55 EUR
ACRO446430500 ACRO446432500
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 98+% for analysis
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Vzorec: CaHPO₄
Teplota tavenia: 370 °C
Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010909
Číslo CAS: 7757-93-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.033 %
Fluoride (F) ≤0.005 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %