Tlačiť
Síran vápenatý dihydrát 98+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Plaster of Paris
446380010 446380050
ACRO446380010EA 98.54 EUR
ACRO446380010 ACRO446380050
Síran vápenatý dihydrát 98+%, extra pure
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
Mw: 172.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149625
Číslo CAS: 10101-41-4
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Water 19 to 23 %