Tlačiť
Citronan sodný dihydrát ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
446330050 446332500 446330010
ACRO446330050EA 396.71 EUR
ACRO446330050 ACRO446332500 ACRO446330010
Citronan sodný dihydrát ACS
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 7.0 to 9.0 (5 % in water at 25.0°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %