Tlačiť
thiokyanatan sodný 98+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium rhodanide
446290010 446292500
ACRO446290010EA 169.44 EUR
ACRO446290010 ACRO446292500
thiokyanatan sodný 98+% for analysis
thiokyanatan sodný
Vzorec: NaSCN
Mw: 81.07
Teplota tavenia: 287 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011123
Číslo CAS: 540-72-7
Merck Index: 13,09401
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)