Tlačiť
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
446250010 446252500
ACRO446250010EA 169.44 EUR
ACRO446250010 ACRO446252500
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra pure
Magnesium bromide hexahydrate
Vzorec: Br₂Mg·6H₂O
Mw: 292.2
Teplota tavenia: 165 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149780
Číslo CAS: 13446-53-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)