Tlačiť
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446160010 446161000
446160010.EA 1237.46 EUR
446160010. 446161000.
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Triethylsilane
Vzorec: C₆H₁₆Si
Teplota varu: 107…108 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -156,9 °C
Hustota: 0,72 g/cm³
Teplota vzplanutia: –3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009018
Číslo CAS: 617-86-7
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %