Tlačiť
Trichloroacetic anhydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446090250 446091000
ACRO446090250EA 116.56 EUR
ACRO446090250 ACRO446091000
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Vzorec: C₄Cl₆O₃
Mw: 308.76
Teplota varu: 139…141 °C (60 mmHg)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1.69 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000793
Číslo CAS: 4124-31-6
OSN: 3265
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥94 %