Tlačiť
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
446080010 446081000 446085000
ACRO446080010EA 175.45 EUR
ACRO446080010 ACRO446081000 ACRO446085000
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát 99%
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Mw: 416.2
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150026
Číslo CAS: 10378-23-1
Merck Index: 13,03544
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6.4 % to 10.6 %
Solubility (16% in water) Clear solution