Tlačiť
2-Iodosobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
446030010 446030050
ACRO446030010EA 65.69 EUR
ACRO446030010 ACRO446030050
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Mw: 264.02 g/mol
Teplota tavenia: 200…204 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002401
Číslo CAS: 304-91-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %