Tlačiť
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445971000 445978000
445971000.EA 163.83 EUR
445971000. 445978000.
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Vzorec: C₂H₃BrMg
Mw: 131.26 g/mol
Hustota: 0.965 g/cm³
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000042
Číslo CAS: 1826-67-1
OSN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to red to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.80 to 1.10 M