Tlačiť
Phenylmagnesium bromide 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445961000 445968000
445961000.EA 133.98 EUR
445961000. 445968000.
Phenylmagnesium bromide 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Phenylmagnesium bromide
Vzorec: C₆H₅BrMg
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000038
Číslo CAS: 100-58-3
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.50 to 1.70 M