Tlačiť
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445951000 445958000
445951000.EA 338.87 EUR
445951000. 445958000.
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Cyclopropylmagnesium bromide
Vzorec: C₃H₅BrMg
Mw: 145.28 g/mol
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672094
Číslo CAS: 23719-80-4
OSN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M