Tlačiť
Hydrogensíran amonný, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445910010 445910025
ACRO445910010EA 97.07 EUR
ACRO445910010 ACRO445910025
Hydrogensíran amonný, extra pure
Hydrogensíran amonný
Vzorec: H₅NO₄S
Teplota varu: 350 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 147 °C (rozkl.)
Hustota: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051073
Číslo CAS: 7803-63-6
OSN: 2506
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %