Tlačiť
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
445881000 445888000
445881000.EA 119.94 EUR
445881000. 445888000.
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Teplota varu: 65 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
OSN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test