Tlačiť
Brom 99.5+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445871000 445875000
ACRO445871000EA 87.85 EUR
ACRO445871000 ACRO445875000
Brom 99.5+% ACS
Bromine
Vzorec: Br₂
Teplota varu: 58,7 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –7,2 °C
Hustota: 3,111 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010896
Číslo CAS: 7726-95-6
OSN: 1744
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %