Tlačiť
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
445860050 445860250
ACRO445860050EA 88.65 EUR
ACRO445860050 ACRO445860250
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Bis(2-bromoethyl)ether
Vzorec: C₄H₈Br₂O
Teplota varu: 92…93 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,845 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039196
Číslo CAS: 5414-19-7
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %