Tlačiť
1-Propanol ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
445770010 445775000
ACRO445770010EA 105.75 EUR
ACRO445770010 ACRO445775000
1-Propanol ACS
1-Propanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂OH
Mw: 60.1
Teplota varu: 97 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –127 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002941
Číslo CAS: 71-23-8
OSN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0004 meq/g
E/E ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %