Tlačiť
2-Etoxyethanol for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, Cellosolve
445760010 445760025
ACRO445760010EA 106.3 EUR
ACRO445760010 ACRO445760025
2-Etoxyethanol for analysis
2-Etoxyethanol
Vzorec: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Teplota varu: 135 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002869
Číslo CAS: 110-80-5
OSN: 1171
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity/alkalinity ≤0.001 meq/g
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.2 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Silicon (Si) ≤0.05 ppm
Sodium (Na) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤2 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm