Tlačiť
Ethanol absolute 99.8% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol
445740010 445740025
ACRO445740010EA 194.67 EUR
ACRO445740010 ACRO445740025
Ethanol absolute 99.8% for HPLC
Ethanol
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46.07
Teplota varu: 78 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –114 °C
Hustota: 0.79 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)