Tlačiť
1,2-Dichlorbenzen 99+% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
445640010 445641000
ACRO445640010EA 150.82 EUR
ACRO445640010 ACRO445641000
1,2-Dichlorbenzen 99+% for HPLC
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
Teplota varu: 180,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,3 g/cm³
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000535
Číslo CAS: 95-50-1
OSN: 1591
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g