Tlačiť
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid, 4-(2H-1,2,3,4-TETRAZOL-5-YL)PHENYLBORONIC ACID, (4-(2H-Tetrazol-5-yl)phenyl)boronic acid, Boronic acid, B-[4-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]-
445570010 445570050
ACRO445570010EA 177.3 EUR
ACRO445570010 ACRO445570050
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₄O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06739099
Číslo CAS: 179942-55-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure