Tlačiť
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(5-Tetrazolyl)phenylboronic acid, (2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl)boronic acid, Boronic acid,B-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-, 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
445550010 445550050
ACRO445550010EA 165.26 EUR
ACRO445550010 ACRO445550050
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₄O₂
Mw: 189.97 g/mol
Teplota tavenia: 148…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06796325
Číslo CAS: 155884-01-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure