Tlačiť
Tetramethylsilan ACS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445900250 445901000
ACRO445900250EA 59.77 EUR
ACRO445900250 ACRO445901000
Tetramethylsilan ACS for NMR spectroscopy
Tetramethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
Teplota varu: 26…28 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,64 g/cm³
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008274
Číslo CAS: 75-76-3
OSN: 2749
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.05 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test