Tlačiť
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
445310010 445310050
ACRO445310010EA 141.8 EUR
ACRO445310010 ACRO445310050
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Mw: 173.4052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258096
Číslo CAS: 863753-30-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure