Tlačiť
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-nitrophenylboronicacid
445300010 445300050
ACRO445300010EA 379.06 EUR
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BN₂O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07437851
Číslo CAS: 89466-07-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure