Tlačiť
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010 445150050
ACRO445150010EA 269.96 EUR
ACRO445150010 ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₂
Teplota tavenia: 65…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06795668
Číslo CAS: 845870-55-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown to purple Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure