Tlačiť
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
445040050 445040250
ACRO445040050EA 102.69 EUR
ACRO445040050 ACRO445040250
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₃
Teplota tavenia: 59…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972375
Číslo CAS: 128376-64-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light yellow Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 64 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure