Tlačiť
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
444920010 444920050
ACRO444920010EA 241.54 EUR
ACRO444920010 ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₄
Mw: 265.12
Teplota tavenia: 39…44 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788240
Číslo CAS: 214360-59-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure