Tlačiť
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-carbamoylphenyl)boronic Acid, 4-Aminocarbonylphenylboronic acid
444900050 444900250
ACRO444900050EA 207.89 EUR
ACRO444900050 ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₃
Mw: 164.955 g/mol
Teplota tavenia: 242…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411940
Číslo CAS: 123088-59-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure