Tlačiť
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Potassium (cyanomethyl)(trifluoro)borate(1-), potassium (cyanomethyl)trifluoroboranuide
444860010 444860050
ACRO444860010EA 282.8 EUR
ACRO444860010 ACRO444860050
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Vzorec: C₂H₂BF₃KN
Mw: 146.949 g/mol
Teplota tavenia: 151…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052818
Číslo CAS: 888711-58-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 156 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure