Tlačiť
4-Iodo-o-anisidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010 444800050
ACRO444800010EA 209.79 EUR
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈INO
Mw: 249.490 g/mol
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11044438
Číslo CAS: 338454-80-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure