Tlačiť
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine
445200010 445200050
ACRO445200010EA 337.27 EUR
ACRO445200010 ACRO445200050
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Mw: 290.1700 g/mol
Teplota tavenia: 85…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11054039
Číslo CAS: 888721-86-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure