Tlačiť
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
444720010 444720050
ACRO444720010EA 375.73 EUR
ACRO444720010 ACRO444720050
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BFNO₂
Mw: 247.08 g/mol
Teplota tavenia: 83…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09998162
Číslo CAS: 1035235-29-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure